安全性情報
Z303321
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 29/32
別名:
CX6/44/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit CX 6/44/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
L
160 mm
表面積
400 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
Z303321-1EA:
Z303321-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)