Merck
Z301116
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 19/26
別名:
XA32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom19/26
メーカー/製品名
Quickfit XA 32
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited