Merck
Z288373
Microflex® 63-864 Diamond Grip® powder-free latex gloves
size 9‑91/2 XL
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
latex
natural gloves
サイズ
9‑91/2 XL
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
disposable
disposable
latex free: no
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
pack of 100
メーカー/製品名
Microflex 63-864-100
L × 厚み
9.8 in. (248 mm) × 6.3 mil (0.16 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このグローブは強力なバリアで保護するために指先が厚くなっており、濡れた状態でも乾いた状態でもグリップ力のある織り目加工が指に施されています。加えて、グローブはパウダーフリーで十分塩素付加されており、裾部にビーズが施されています。
  • 100%パウダーフリーで、コンタミネーションなし
  • 製品の一貫性を保つため制御された製造プロセス
  • 濡れたものも乾いたものもグリップしやすい織り目加工の指先
  • 通常の試験用グローブよりも長めで厚く、強化された保護
厚さ:
  • カフ0.13 mm(5.1ミル)
  • 手掌0.16 mm(6.3ミル)
  • 指0.23 mm(9.1ミル)
  • 長さ248 mm(9.8インチ)
その他情報
Microflex Diamond Grip Plus is in the process of re-branding. The new product name will become Microflex 63-864. Changes effect name and packaging only. No change in material specifications.
法的情報
Diamond Grip is a registered trademark of Microflex Corp.
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC