Merck
Z286656
Wilmad® 5 mm マイクロセルアセンブリ
frequency 600 MHz, tube O.D. × L 5 mm × 7 in. , outer
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
メーカー/製品名
Wilmad 529/535-PP
パラメーター
600 MHz frequency
チューブ外径 × L
5 mm × 7 in. , outer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
少量のサンプルのNMRスペクトル解析や、外部参照に優れています。507-PP、528-PPおよび535-PPの、3種類の外部チューブグレードがあります。それぞれのマイクロセルアセンブリには以下のものが含まれています。
  • 外部チューブ、5mm o.d. x 7インチ L、薄壁
  • 内部チューブ、球状マイクロセル、18 μLサンプル容量、Wilmad 529-A
  • PTFEホルダー
  • 位置決めロッド
そのほかのサンプル容量のマイクロセルも別途ございます。PTFEホルダーにおいて互換的に使用可能です。PTFEホルダーは、どのWilmad 5 mm薄壁NMRチューブにもぴったりと適合し、506-PPまたはそれ以上の品質です。 0.85 mm I.D. セルキャピラリーを通してサンプルを通過させるには、30 ゲージPTFE針を使用してください。マイクロセルアセンブリは少量のNMRや、外部参照NMRに用いられます。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)