Merck
Z280046
Sigma-Aldrich
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 in.
別名:
Saint Gobain AFL00053, Tygon A-60-G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 50 feet
メーカー/製品名
Tygon
内径 × 外径
3/4 in. × 1 in.
壁サイズ
1/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このケミカルポンプチューブは、化学的適合性がフッ素エラストマーやシリコーンチューブに近い熱可塑性エラストマーチューブです。黒いゴム様のチューブは熱シール可能です。最高温度:275°F (135°C)。
  • 酸化剤、酸、およびアルカリへの化学薬品耐性
  • 屈曲疲労による弱化やクラッキングに対する耐性
法的情報
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.