詳細
Contains 5,010 gas phase spectra collected by Aldrich using a GC interface to ensure chromatographically pure samples. The GC interface reduces the sample decomposition common when vapor phase spectra are obtained in a conventional gas cell.
ライブラリーはCD-ROMで提供されます。OMNIC®, GRAMS®/32, Spectral I.D.®(Z407488)でお使いいただけます。ライブラリーには分解度設定フォーマットの、縦軸の精度8ビット、分解度16 cm-1のスペクトルが収録されています。
・4,000~450 cm-1のスペクトルデータが含まれています。
・スペクトルに大きな差のある化合物の検索に最適です。
・スペクトルサブトラクション法や他の高精度スペクトル同定法には適していません。
・4,000~450 cm-1のスペクトルデータが含まれています。
・スペクトルに大きな差のある化合物の検索に最適です。
・スペクトルサブトラクション法や他の高精度スペクトル同定法には適していません。
その他情報
その他のライブラリ-もございます。お問い合わせ下さい。
・アルコ-ルおよびフェノ-ル
・アルデヒドおよびケトン
・カルボン酸、エステル、ラクトンおよび無水物
・ポリマ-
・溶媒
・その他
・アルコ-ルおよびフェノ-ル
・アルデヒドおよびケトン
・カルボン酸、エステル、ラクトンおよび無水物
・ポリマ-
・溶媒
・その他
法的情報
GRAMS is a registered trademark of Thermo Electron Corp.
Nicolet is a registered trademark of Thermo Electron Corp.
OMNIC is a registered trademark of Thermo Electron Corp.
Spectral ID is a registered trademark of Galactic Industries Corp.