Merck
Z262803
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
black plastic cap
clear bottle
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216813
キャパシティ
2 oz (60 mL)
直径× H
39 mm × 94 mm
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
  • PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
  • Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
• Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass• Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.