Merck
Z252972
Sigma-Aldrich
Enviro-Safe® 温度計
temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
特徴
immersion level 76 mm
メーカー/製品名
HB Instruments B60502-0200
温度測定範囲
-20-150 °C
L
305 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Enviro-Safe温度計にはシリアル番号が付き、NIST(NBS)追跡可能な規格で較正され、精度証明書が付属しています。読みやすく、非毒性と生体分解性を持つ緑色の液体を充填した白色ガラス。外径6.5 mm
保証精度:105°C(221°F)未満で±1目盛分割、 105°C(221°F)超で±1.5目盛分割、200°C(392°F)超で±2目盛分割。
法的情報
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.