Merck
Z247049
Coors casserole
capacity 140 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
circles
porcelain
無菌性
non-sterile
包装
case of 12 ea (Internal pack of 6)
メーカー/製品名
Coorstek 60059
キャパシティ
140 mL
直径× H
89 mm × 45 mm
ディッシュ直径
89 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)