Merck
Z242349
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、バインダーフリ、グレード GF/C
Grade GF/C circles, 25 mm, 100/pk
別名:
グラスファイバーフィルター, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/C grade: medium to fast, high loading
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1822-025
Whatman Article No. 28418377 (US reference)
直径
25 mm
厚さ
0.26 mm
ポアサイズ
1.2 μm
適合性
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレードGF/C:1.2 μm
微粒子の保持と、良好な濾過速度を結びつけた製品です。世界各地で飲料水や自然排水、工業排水の懸濁物捕集用のスタンダードな濾紙として使用されています。
特徴および利点
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)