Merck
Z240435
Whatman®定量ろ紙、グレード 3
circles, diam. 110 mm, pack of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1003-110
Whatman Article No. 28413987 (US reference)
パラメーター
0.40 psi wet burst
325 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
110 mm
厚さ
390 μm
≤0.06%
ポアサイズ
6 μm (Particle retention)
坪量
185 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 3: 6 µm
Double the thickness of Grade 1 with still finer particle retention and excellent loading capacity; more precipitate can be held without clogging. The extra thickness gives increased wet strength and makes this grade highly suitable for use in Büchner funnels. The high absorbency is particularly valuable when the paper is used as a sample carrier. This filter is also available in the FilterCup. This is a convenient, disposable 70 mm filter funnel with a 250 ml capacity molded from polypropylene with an integral, heat bonded filter (catalog number 1600-003).
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)