Merck
Z202444
Supelco
Solvent reservoir for threaded ST/NS joints
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 45/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NC.05
ジョイント
joint: ST/NS45/40
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Columns can accommodate any reservoir with same ST/NS: joint size.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)