Merck
Z202339
Supelco
フラッシュクロマトグラフィーアセンブリー、標準ボールジョイント付き
capacity 200 mL, Standard column, joint: SJ 51/30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
ジョイント
joint: SJ51/30
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
200 mL
カラム外径 × L
25 mm × 584 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Consists of column, flow controller, and pinch clamp. Order solvent reservoir separately.
アプリケーション
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years. For use at <20 psig (1.4 kg/cm2).