Merck
Z197904
Flexible bonding wire
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Justrite 8499
L
0.91 m
3 ft
サイズ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Prevents sparking of static electricity generated by the transfer of flammable liquids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)