Merck
Z179620
Supelco
Michel-Miller end-fitting adapter
Ace-Thred for #7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
メーカー/製品名
Ace Glass 580107
テクニック
LPLC: suitable
フィッティング
Ace-Thred for #7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カラムのいずれかの端部に使用します。上部の1/4 -28めすねじは、標準小型配管システムに適合します。おすのAce-Thredは、M-Mカラムのスレッドサイズに適合します。穴は1.5 mmです。カラム充填剤を保持するためのフィルターディスクに使用します。アダプターとフィルターディスクは別々にご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)