Merck
Z171484
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
2 in.
特徴
needle bevel tip
メーカー/製品名
VICI 943050
キャパシティ
25-10000 μL
ニードルL × 外径 × 内径
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bevel point
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)