Merck
Z169439
Supelco
Spectroline® CM UV-viewing cabinet
Cabinet CM-26, AC/DC input 115 V AC, 60 Hz
別名:
CM UV inspection cabinet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
特徴
CSA approved
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
手持ち用途に使用できる4Wおよび6Wの着脱式ランプが付いた、持ち運び可能な軽量アルミニウムのミニキャビネットです。ランプは、TLCプレートを見たり、UV蛍光や吸収をデモしたりするために長波長および短波長を照射します。キャビネットには、内蔵されたUV吸収窓用の柔軟な成形ビューアー、アクセスしやすいフェルト製カーテン、およびトランスイルミネーター上で交換して輝度とコントラストを向上させるための着脱式の底部があります。CE適合、UL規格認定取得済み、およびOSHA要件適合。
CM-10:キャビネットのみ、光源なし。
CM-24:CM-10キャビネットに着脱式コンビネーションUV光源(365 nm/254 nm)を付けたもの。4ワットの電球。
CM-26:CM-10キャビネットに着脱式コンビネーションUV光源(365 nm/254 nm)を付けたもの。6ワットの電球。
Supplied with 6 watt E-series UV lamp.
アプリケーション
  • Spectroline® CM UV-viewing cabinet was used to produce a camera with UV lamp.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used as TLC accessory and also may be used as thermo UV lamps.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used to study the chromatograms obtained from GC-MS analysis.
法的情報
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Construction of a low-cost ultraviolet-viewing cabinet with lamp
Alvarenga, Elson Santiago de, William Argolo Saliba, and Benjamin Goncalves Milagres.
Quimica nova, 28, 927-928 (2005)