Merck
Z168904
Sigma-Aldrich
Precision crucible tongs
L 9 1/2 in. (241 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
L
9 1/2 in. (241 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel tongs with serrated tapered tips, which meet precisely when closed.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)