物質
aluminum (cast)
詳細
Durable cast aluminum tool (W x L 1 1/2 in. x 8 1/4 in.) grabs cover tightly for opening. Leaves cover intact for re-closing. Integral finger grooves on the handle provide a non-slip grip. Small enough to carry in a pocket.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)