Merck
Z146056
Sigma-Aldrich
ニードルバルブ
stainless steel, angle pattern
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141602
eCl@ss:
32060101
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
鍛造製。2つの1/4 NPTMネジ。0.17 in. オリフィス。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)