Merck
Z145459
Pyrex®ブフナー漏斗, フリットディスク付き
capacity 150 mL, porosity 0.9-1.4 μm
別名:
Corning® 36060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
メーカー/製品名
Corning
キャパシティ
150 mL
ディスク直径
60 mm
ポアサイズ
0.9-1.4 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
濾過物が濾紙を侵してしまう場合に特に有用です。ディスクには1 atmを超える差圧をかけないでください。上端はビ-ド加工されています。粒状フリット
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.