Merck
Z126586
Sigma-Aldrich
Recessed septa mixed set
set of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
rubber septa (silicone)
包装
set of 1
関連するカテゴリー
詳細
Contains ten of each size for the following septa, with carrying box:
Fitting Neck I.D.
8.7 mm
10.7 mm
15.0 mm
17.0 mm
23.0 mm