Merck
Z107026
Supelco
カラム、フラッシュクロマトグラフィーアセンブリー用、ボールジョイント付き
Standard column, capacity 1,000 mL, joint: SJ 75/50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
ジョイント
joint: SJ75/50
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
1,000 mL
カラム外径 × L
57 mm × 508 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)