Merck
Z106984
Supelco
カラム、フラッシュクロマトグラフィーアセンブリー用、ボールジョイント付き
Standard column, capacity 200 mL, joint: SJ 50/30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
ジョイント
joint: SJ50/30
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
200 mL
カラム外径 × L
25 mm × 584 mm