Merck
Z105635
Sigma-Aldrich
Disposable apron
polyethylene, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
polyethylene
包装
pkg of 100 ea
利用可能性
not available in EU, EU
詳細
One-piece, liquid-proof PE apron resists many chemicals, fats, greases, and oils. Extra-long ties, embossed finish. Packaged in convenient dispenser of 100 aprons.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)