Merck
Z104876
PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/35
別名:
ptfe sleeves
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
ジョイント
joint: ST/NS14/35
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すりガラスのジョイントにはめ込む、極めて薄く正確にテーパー処理された管が固着と摩耗を防ぎます。化学的に不活性であり潤滑剤や接着剤を必要としないため、コンタミネーションがなくなります。温度範囲:-100°C~250°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1