Merck
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
溶融アルカリ金属以外に対する化学薬品耐性を備えています。 温度範囲:氷点下~500°F(260°C)。実質的にどの材料にも接着しません。
その他情報
Browse all plastic beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Nalgene® PFA beaker capacity 50 mL
Z272744
Nalgene® PFA beaker
Nickel crucible High form, capacity 100 mL
Z246476
Nickel crucible