Merck
WHA98949552
Whatman® 定量ろ紙、中-高速、グレード 597
grade, 597, cellulose filter, filter diam. 55 mm, non-sterile, case of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filter
無菌性
non-sterile
特徴
grade 597
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Cytiva 98949552
パラメーター
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
フィルタ直径
55 mm
厚さ
180 μm
ポアサイズ
4-7 μm (Particle retention)
坪量
85 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このWhatmanセルロース濾紙は、定性分析法による物質の測定および特定に使用します。
グレード597:4~7 μm(やや高速の濾紙)
やや高速の濾紙で、中程度~微細の粒子を保持します。食品検査(例えば、脂肪含有量の測定)や飲料からの二酸化炭素および混濁の除去(例えば、ビールの分析)など、様々な工業分野で日常的な分析用途に幅広く用いられています。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva