Merck
WHA5305125
Whatman® Reeve Angel filter paper, Grade 305
circles, diam. 125 mm (4.9 in.), pkg of 100 ea
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z762032, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
cellulose
circles
smooth white cellulose
特徴
Grade 305
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 5305-125
パラメーター
fast flow rate
fast flow rate
直径
125 mm (4.9 in.)
ポアサイズ
20-25 μm
坪量
185
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reeve Angel filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 305 provides good retention, fast filtration speed and has 0.01% typical ash content. A good choice for large particles and gelatinous precipitates.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
法的情報
Reeve Angel is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)