Merck
WHA1827866
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、グレード 934-AH
sheets, W × L 8 in. × 10 in.
別名:
Z690961, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass membrane
sheets
詳細
basis weight, 64 g/m2
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 1827-866
Whatman Article No. 28418489 (US reference)
パラメーター
47 speed (filtration)
W × L
8 in. × 10 in.
厚さ
435 μm
ポアサイズ
1.5 μm retention
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
広く用いられているこのグレードは微粒子保持能に優れ、濾過速度が速く高い荷重容量において、ここまで高い保持能を実現します。平滑な表面、高保持能のホウケイ酸ガラス微細繊維濾紙で、500°Cを超える温度に耐えられます。水中懸濁物の総量測定、濁りの除去、細菌用培地の濾過に用いられます。グレード934-AHは、広範なラボ用途に使用されます。水質汚染のモニタリング、細胞の回収、液体シンチレーション計数、大気汚染のモニタリングに推奨されます。
特長と利点
  • 優れた微粒子保持能:大容量を濾過する場合でも、高い粒子保持能の実現が可能。
  • 結合剤不含、高グレードのホウケイ酸ガラス微細繊維:最高550°Cの温度で使用可能。
  • 広範なサイズの使用が可能:円型、角型濾紙から選択。
  • 高い荷重容量:非常に濁った流れの処理が可能。
  • 繊維の抜けを抑制:品質保証検査結果が改善。
用途
  • 水質汚染のモニタリング
  • 大気汚染のモニタリング
  • 細胞の回収
  • 液体シンチレーション計数
アプリケーション
  • Water pollution monitoring
  • Air pollution monitoring
  • Cell harvesting
  • Liquid scintillation counting
特徴および利点
  • High loading capacity enables efficient filtration of suspended solid
  • Smooth surface: provides efficient precipitate recovery
  • High loading capacity: enables processing of turbid solutions
  • High-grade borosilicate glass microfiber: withstands temperatures up to 550°C
  • Nominal particle retention of 1.5 µm
  • Low fiber shedding
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
934-AH is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)