Merck
WHA1825125
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 25 ea, 125 mm diam
別名:
Z242578, グラスファイバーフィルター, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® ガラスマイクロファイバーろ紙、グレードGF / F, Grade GF/F circles, 125 mm, 25/pk
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/F grade: medium, high loading
無菌性
non-sterile
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Whatman 1825-125
Whatman Article No. 28418449 (US reference)
直径
125 mm
厚さ
0.42 mm
ポアサイズ
0.7 μm
適合性
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Grade GF/F: 0.7 μm
この高効率濾紙は、0.7 μmまでの微粒子を保持します。同等の保持能を持つメンブレンフィルターとは異なり、非常に速い流速と非常に高い荷重容量を備えています。
0.6~0.8 μmの粒子保持能および純粋なホウケイ酸ガラス構造という厳格な仕様のため、GF/FはEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)で使用された材料です。今もなお最高のフィルターです。
DNA結合および精製に推奨します。GF/Fは、微細な析出タンパク質のろ過に非常に有効であり、非常に「困難な」生化学的溶液および液体、ならびに核酸の澄明化のためのプレフィルターとしてGF/Dと併用することができます。
特徴および利点
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva