Merck
WHA1823007
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 7 mm diam
別名:
Z752967
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/D, circles, diam. 7 mm
物質
borosilicate glass
circles
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 1823-007
Whatman Article No. 28418404 (US reference)
直径
7 mm
厚さ
0.67 mm
ポアサイズ
2.7 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一般的な目的のろ過、溶媒ろ過、また膜フィルターの寿命を延ばすためのプレフィルターとして用いられます。高いローディング能力と湿潤強度。結合剤不使用。これらのフィルターは速い流速と、高いローディング能力を併せ持ち、一方で非常に細かい粒子も保持します。フラットにして用い、最高で温度500°Cに耐えられます。結合剤不使用です。
特徴および利点
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva