Merck
WHA1440329
Whatman® 定量ろ紙、無灰、グレード 40
circles, diam. 30 mm, pack of 100
別名:
Z752630
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1440-329
Whatman Article No. 28417999 (US reference)
パラメーター
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
30 mm
厚さ
210 μm
≤0.007%
ポアサイズ
8 μm (Particle retention)
坪量
95 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva