Merck
WHA10462281
Whatman® Celtron 30/0.45
RC-GF55 Filter
別名:
Z698598
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
特徴
RC-GF55 Filter
glass fiber prefilter
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10462281
Whatman Article No. 28415754 (US reference)
直径
30 mm
容量
≤100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再生セルロースメンブランは有機溶媒に優れた化学薬品耐性があり、水溶液と有機溶液両方の精製に使用できます。
RC使用Celtron 30の用途:粒子を含有する濾過困難な水溶液や有機溶液の濾過、強力な溶液の浄化
濾過困難な溶液には、Celtronフィルター器具がすぐに使用できます。この器具は、粗粒子を保持する一体型のグラスファイバープレフィルターと、微細な汚染物質を濾過するメンブランフィルターからなります。それほどの濾過力を必要としない場合、このフィルターの組み合わせによりスループットが向上します。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva