Merck
WHA10343976
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589d
sheets, W × L 25 mm × 75 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z696218, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
sheets
特徴
Grade 2589d
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10343976
Whatman Article No. 28414616 (US reference)
パラメーター
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
W × L
25 mm × 75 mm
厚さ
1000 μm
ポアサイズ
2-6 μm (Particle retention)
坪量
500 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 2589d: 2-6 μm
A very thick filter with high wet strength. Offers medium to slow rate and retains very fine particles.
特徴および利点
  • A very thick filter with high wet strength. Offers medium to slow flow rate and retains very fine precipitates.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)