Merck
WHA10308210
Whatman® filter paper, Grade 989
circles, diam. 110 mm, pack of 100
別名:
Z749028
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
パラメーター
medium flow rate
直径
110 mm
ポアサイズ
8-10 μm
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva