Merck
WHA10300009
Whatman® 定量フィルターペーパー、無灰、グレード 589/1
circles, diam. 90 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z695297, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10300009
Whatman Article No. 28414097 (US reference)
パラメーター
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
90 mm
厚さ
190 μm
≤0.01%
ポアサイズ
12-25 μm (Particle retention)
坪量
80 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレード589/1(12~25 μm)は「ブラックリボン濾紙」と呼ばれ、粗沈殿物濾過用の定量分析のスタンダードとして確立されています(DIN 53 135に基づきクラス2a)。濾過速度が非常に速い無灰濾紙です。多くのスタンダードな定量分析法に用いられ、特に重量分析用途(食品中の灰分含有量の測定)や、セメント産業でのブレーン試験に頻用されます。
特徴および利点
  • Herzberg filtration speed of 50 s*
  • Black ribbon filter′ for Fast filtration of coarse precipitates
  • High purity (< 0.01% ash)
  • Blaine test and ash content test compatible
  • Also available prepleated as Grade 589/1 ½
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva