Merck
W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
ヘキサデカン酸-1-13C カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS番号:
分子量:
295.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI Key
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
WGK
WGK 1
Jan Code
W6918-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)