Merck
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
別名:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
CAS番号:
分子量:
298.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
グレード
cGMP
同位体純度
99 atom % 13C
mp
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
InChI Key
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
WGK
WGK 1
Jan Code
W6373-VAR:
W6373-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)