Merck
W530179
Sigma-Aldrich
マカダミア油
Certified organic (NOP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Macadamia integrifolia
グレード
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
由来
Kenya origin
屈折率
n20/D 1.468
密度
0.840 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
tree nuts
官能
nutty
法的情報
MOSA認証オーガニック
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C