Merck
W525405
Sigma-Aldrich
Methyl cedryl ether
>96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28O
CAS番号:
分子量:
236.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
>96%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
woody
SMILES記法
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
InChI Key
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W525405-BULK:
W525405-5KG:
W525405-1KG:
W525405-SAMPLE:
W525405-10KG:
W525405-VAR:
試験成績書(COA)