Merck
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
781213
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
woody; floral; sweet
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)