Merck
W510262
Sigma-Aldrich
3-(4-メトキシフェニル)-1-プロパノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
166.22
EC Number:
MDL番号:
Flavis 番号:
2.173
由来生物
synthetic
アッセイ
99%
形状
viscous liquid
colorless
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
mp
26 °C (lit.)
官能
vegetable
SMILES記法
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W510262-VAR:
W510262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)