Merck
W507105
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
mixture of isomers, 97%
別名:
2-Decalol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H17OH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
773927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral
SMILES記法
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChI Key
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Decahydro-2-naphthol is mainly used in fragrance products.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W507105-5KG:
W507105-100G:
W507105-BULK:
W507105-1KG:
W507105-SAMPLE:
W507105-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Safety testing of fragrances: problems and implications.
Opdyke DL.
Clinical Toxicology, 10(1), 61-77 (1977)
Essential Oils and Related Products.
Guenther E, et al.
Analytical Chemistry, 37(5), 46-66 (1965)