Merck
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-トリヒドロキシヘキサン
≥95%
別名:
1,2,6-ヘキサントリオール, 1,2,6-トリヒドロキシヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1304479
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
蒸気密度
4.63 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
ethereal
SMILES記法
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI Key
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W502405-SAMPLE-K:
W502405-SAMPLE:
W502405-1KG-K:
W502405-5KG:
W502405-VAR-K:
W502405-BULK-K:
W502405-100G-K:
W502405-100G:
W502405-5KG-K:
W502405-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)