Merck
W500704
Sigma-Aldrich
Isobutyl tiglate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
156.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous
SMILES記法
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
InChI Key
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W500704-BULK:
W500704-SAMPLE:
W500704-SAMPLE-K:
W500704-100G:
W500704-5KG-K:
W500704-BULK-K:
W500704-100G-K:
W500704-5KG:
W500704-1KG:
W500704-VAR-K:
W500704-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)