Merck
W431600
Sigma-Aldrich
2′-メチルアセトフェノン
≥98%
別名:
1-(2-トリル)エタノン, 1-(2-メチルフェニル)エタノン, 2-アセチルトルエン, o-メチルアセトフェノン, メチルo-トリルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
134.18
FEMA番号:
4316
Beilstein:
907005
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.251
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
almond; cherry
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
想定される用途:バニラ、チェリー、アーモンド、クマリンをはじめとするさ様々なナッツのニュアンス
生物化学的/生理学的作用
1.0%で匂いを感じます:ベリー、フローラル、クマリンのようなニュアンスのある甘く、ナフチル、チェリー、アーモンド、溶媒のような、フェノールやトルエンのような匂い。
5ppmで風味を感じます:ナッツ、チェリー、アーモンド、クマリンのような風味
その他情報
天然成分:ゴレンシ
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W431600-250G:
W431600-BULK:
W431600-SAMPLE:
W431600-VAR:
W431600-50G:
W431600-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)