Merck
W369802
Sigma-Aldrich
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
254.32
FEMA番号:
3698
欧州評議会番号:
522
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥98%
mp
59-63 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
官能
spicy; floral; sweet
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W369802-100G-K:
W369802-100G:
W369802-1KG:
W369802-SAMPLE:
W369802-BULK-K:
W369802-VAR-K:
W369802-1KG-K:
W369802-5KG-K:
W369802-5KG:
W369802-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)