About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
3692
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
9.292
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)