Merck
W361208
Sigma-Aldrich
1-オクテン-3-イルブチラート
≥97%, stabilized, FCC, FG
別名:
ブタン酸1-オクテン-3-イルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
3612
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.282
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
アッセイ
≥97%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4295 (lit.)
bp
225-229 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
mushroom; fruity; buttery
SMILES記法
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChI Key
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural occurrence: Passion fruit.
生物化学的/生理学的作用
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
209.8 °F - closed cup
引火点(℃)
98.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W361208-4KG:
W361208-100G-K:4548173319438
W361208-SAMPLE-K:
W361208-1KG-K:4548173319445
W361208-100G:
W361208-SAMPLE:
W361208-BULK-K:
W361208-1KG:
W361208-VAR-K:
W361208-4KG-K:4548173319452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)